Få mere at vide
Estriol, MedChemExpress
Mængde:
500 mg
Beskrivelse
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol |
| CAS | 50-27-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H24O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Oestriol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.