Få mere at vide
Estradiol (cypionate), MedChemExpress
Artikelnummer. 16492309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16492309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16492309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor IC50 value: Target: estrogen receptor Estradiol cypionate is a synthetic ester, is a estrogen.
Estradiol cypionate is a 17 β-cyclopentylpropinate ester of estradiol, inhibits ET-1 synthesis via estrogen receptor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol (cypionate)
CAS 313-06-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H36O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (75.65 mM)
SMIL C[C@@]12[C@@H](OC(CCC3CCCC3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(O)=C5)[C@@]4([H])CC2
Molekylvægt (g/mol) 396.56
Formel vægt 396.56
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death