Få mere at vide
Estradiol 3-sulfamate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16482368 5 mg -
16480686 20 mg -
16480169 10 mg -
16423159 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00112
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084; E2MATE; ES-J 995) is a potent, long-acting, and orally active steroid sulfatase inhibitor; inhibits estrone sulfatase with an IC50 of 251 nM and a Ki of 133 nM.
Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estradiol 3-sulfamate
CAS 172377-52-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H25NO4S
Mængde 5 mg
Synonym BLE 00084 E2MATE ES-J 995
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OS(N)(=O)=O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 351.46
Formel vægt 351.46
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death