Få mere at vide
Gibco™ Essential 8™ Medium
Artikelnummer. 15190617 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15190617 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15190617 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1517001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    2467.65 DKK / 500ml
    Spare 102.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Essential 8™ Medium
Essential 8™ Medium er et xeno-frit og foderfrit medium specielt formuleret til vækst og ekspansion af humane pluripotente stamceller (PSC'er). Oprindeligt udviklet af Guokai Chen et al. i James's laboratorium Thomson (udgivet som 'E8') og valideret af Cellular Dynamics International , Essential 8™ Medium er blevet grundigt testet og har vist sig at opretholde pluripotens i flere iPSC-linjer. Desuden Essential 8™ Medium er blevet brugt til at opskalere produktionen af iPSC'er og har vist sig at understøtte iPSC-vækst i >50 passager uden tegn på karyotypiske abnormiteter, sammen med opretholdelse af iPSC's evne til at differentiere i alle tre kimlinjelinjer.
Funktioner af Essential 8™ Medium omfatter:
  • Konsekvent —reduceret variabilitet sammenlignet med eksisterende foderfri dyrkningsmedier
  • Robuste —pålidelige og robuste kulturer med et xeno-frit, cGMP, 8-komponent medium
  • Omkostningseffektiv —økonomisk og skalerbar PSC-kultur sammenlignet med andre feeder-fri medier
    Reduceret Variabilitet
    Essential 8™ Medium er xeno-frit og indeholder kun de 8 essentielle komponenter, der er nødvendige for stamcellekultur. I modsætning til andre medier, der indeholder over 20 meget varierende ingredienser, Essential 8™ Medium produceres under cGMP og har en optimeret formulering og vækstfaktorniveauer for at sikre maksimal cellesundhed, pluripotens og vækst med minimal variabilitet.
    Pålidelige og robuste kulturer
    Essential 8™ Medium har vist sig at understøtte pluripotent stamcellevækst og give kulturer overlegen morfologi og vækstkinetik sammenlignet med andre fødesystemer.
    Omkostningseffektiv
    Essential 8™ Medium leveres i et praktisk to-komponent kit (500 ml basal medium& 10 ml supplement), og når det bruges sammen med vitronectin (VTN-N) , giver det et omkostningseffektivt, defineret system til foderfri dyrkning af humane pluripotente stamceller (PSC'er).
    Essential 8™ Medium kommercialiseres i samarbejde med Cellular Dynamics International .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Cellelinje Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
    Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
    Klassifikation Xeno-fri
    Koncentration Essential 8 Basalmedium (1X), Essential 8 Supplement (50X)
    Form Væske
    Produkttype Stamcellemedier
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Sterilfiltreret
    Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
    Med tilsætningsstoffer Fenolrød
    Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
    Produktlinje Essential 8
    Mængde 500 ml
    Forsendelsestilstand Supplement - tøris, Basal - ambient
    Arter ADN
    Indhold og opbevaring •500 ml basalt medium (opbevares ved 2 —8 °C og beskyttes mod lys)
    • 10 ml tilskud (opbevares ved -5 til -20 °C og beskyt mod lys)
    Kultur Type Adhærent cellekultur, Feeder-fri stamcellekultur (Human, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal), Stamcelle (Menneske, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal)
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
    Sikkerhedssætning
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione