Få mere at vide
Gibco™ Essential 8™ Tilpasningssæt
Artikelnummer. 15400994 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400994 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15400994 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A25935
 Begrænset vare
På lager
Essential 8 Tilpasningssæt
De Essential 8™ Adaptation Kit inkluderer Essential 8™ Medium og rekombinant human Laminin 521 (rhLaminin-521) for optimal overlevelse under overgang fra foderafhængig til foderfri kultur. rhLaminin-521 har vist sig at fremme cellulær overlevelse under stressende forhold i fravær af små molekylehæmmere. Derudover har rhLaminin-521 vist sig at understøtte PSC-vækst i >20 passager uden tegn på karyotypiske abnormiteter og at opretholde PSC'ers evne til at differentiere til alle tre kimlinjelinjer. rhLaminin-521 kan også købes separat.
De Essential 8 Adaptation Kit er:
  • Robuste –overgangsceller mellem foderafhængige og foderfrie dyrkningssystemer med minimal indsats
  • Fysiologisk relevant –udvide celler med minimal differentiering
  • Skalerbare –passage stamcellelinjer som enkeltceller uden indvirkning på genetisk stabilitet
    Problemfri overgang
    Når det bruges med Essential 8 Medium, rhLaminin-521 giver en robust kulturmatrix, der understøtter pluripotent stamcelleadhærens og ekspansion under overgangen fra foderafhængige kultursystemer.
    Selvsikker ekspansion
    rhLaminin-521 udtrykkes i blastocyster og giver derfor et miljø, der efterligner den menneskelige stamcelles niche.
    Nem opskalering
    rhLaminin-521 fremmer stabil pluripotent stamcellevedligeholdelse som enkeltceller i fravær af ROCK-hæmmere.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Pluripotente stamceller
    Klassifikation Xeno-fri
    Produkttype Stamcelletilpasningssæt
    Produktlinje Essential 8
    Mængde 1 sæt
    Forsendelsestilstand Supplement og matrix - tøris, Basal - ambient
    Indhold og opbevaring •100μ g rhLaminin-521, opbevares ved -10 til -30 °C, beskyttes mod lys
    • 500 ml basalt medium, opbevares ved 2-8 °C, beskyttes mod lys
    • 10 ml tilskud, opbevares ved -5 til -20 °C, beskyttes mod lys
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.