Få mere at vide
Gibco™ Essential 6™ Medium
Artikelnummer. 15148645 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15148645 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15148645 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1516401
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Essential 6 Medium er et feeder- og xeno-frit medium, der understøtter omprogrammering af somatiske celler og spontan eller målrettet differentiering af humane pluripotente stamceller (PSC'er).
Essential 6 Medium er et feeder- og xeno-frit medium, der understøtter omprogrammering af somatiske celler og spontan eller målrettet differentiering af humane pluripotente stamceller (PSC'er). Med kun seks essentielle komponenter Essential 6 hjælper Medium med at minimere variation og kan bruges som base for specialfremstillede medier til PSC'ernes kultur. Formuleringen er baseret på et medium, der oprindeligt blev udviklet af Guokai Chen et Et. al. (1) i James Thomson ' laboratorium og udgivet som 'E6'. For at fuldføre din arbejdsgang med et tilsvarende PSC-kulturmedium med reduceret variation, udviklet af samme laboratorium, brug Essential 8 Medium.
Essential 6 Medium muliggør:
  • Differentiering—indeholder ikke bFGF, som hæmmer differentiering
  • Omprogrammering—indeholder ikke TGFβ, hvilket har en negativ effekt på omprogrammeringseffektiviteten
  • Fleksibilitet—giver et fleksibelt format, hvor niveauerne af TGFβ og bFGF kan justeres, og yderligere komponenter kan tilføjes for at matche en given applikation
Differentiering
I modsætning til andre medier, der bruges i PSC-kulturen, Essential 6 indeholder Medium ikke bFGF eller TGF. β Som sådan Essential 6 kan Medium understøtte dannelsen af embryoidlegemer. Den er også blevet brugt som grundlag for målrettet differentiering af forskellige celletyper i de endodermale, mesodermale og ektodermale linjer (2), herunder motorneuroner (3).
Omprogrammering
Essential 6 Medium muliggør defineret og feederfri omprogrammering, når det bruges med bFGF. Formuleringen understøtter somatisk celleomprogrammering ved hjælp af en række metoder, herunder episomale vektorer (4) og CytoTune (Sendai-virus), og er optimeret for at sikre maksimal cellesundhed og pluripotens med minimal variation.
Fleksibilitet
Essential 6 Mediet er xeno-frit og indeholder kun de essentielle komponenter, der er nødvendige for stamcellekultur, minus bFGF og TGF. β Dette giver et basalt medium, der maksimerer cellesundhed og pluripotens, samtidig med at niveauerne af TGFβ og bFGF justeres og yderligere komponenter tilsættes for at matche en given anvendelse.
Kommercialiseret i partnerskab med Cellular Dynamics International.
Referencer
  1. Chen G, Gulbranson DR, Hou Z, Bolin JM, Ruotti V, Probasco MD, Smuga-Otto K, Howden SE, Diol NR, Propson NE, Wagner R, Lee GO, Antosiewicz-Bourget J, Teng JM, Thomson JA. Kemisk definerede betingelser for human iPSC-udledning og kultur. Nat-metoder. 2011 8(5):424-9.
  2. Lippmann ES, Estevez-Silva MC, Ashton RS. Defineret human pluripotent stamcellekultur muliggør meget effektiv neuroepitel-derivation uden små molekylære hæmmere. Stamceller. 2014 32(4):1032-42.
  3. Lippmann ES, Williams CE, Ruhl DA, Estevez-Silva MC, Chapman ER, Coon JJ, Ashton RS. Deterministisk HOX-mønster i humant pluripotent stamcelle-afledt neuroektoderm. Stamcellerapporter. 2015 4(4):632-44.
  4. Yu J, Hu K, Smuga-Otto K, Tian S, Stewart R, Slukvin II, Thomson JA. Menneskeinducerede pluripotente stamceller fri for vektor- og transgensekvenser. Videnskab. 2009 324(5928):797-801.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er)
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Produktlinje Essential 6
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8°C og beskyttes mod lys.
Kultur Type Adhærent cellekultur, Feeder-fri stamcellekultur (Human, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal), Stamcelle (Menneske, iPS - induceret pluripotent stam, embryonal)