Få mere at vide
Notrax ESD fælles jordledning
Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.
155.47 DKK - 204.64 DKK
Artikelnummer | Brand | Konnektortyper | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Konnektortyper | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17711918
|
Notrax
052SCG0100 |
Ringforbindelse |
172.00 DKK 155.47 DKK / Hver Spare 16.53 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17721918
|
Notrax
052SCG0200 |
Hunstik |
226.00 DKK 204.64 DKK / Hver Spare 21.36 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
- Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
- Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
- Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
- 45 m kabel forbinder håndledsbånd eller bordmåtte til jord
- Sikrer, at alle dele har samme jordpotentiale
- Nem at installere, klik den blot på en måtte, sæt spoleledningen til håndledsremmen i og tilslut terminalen til jord
- Modstand 1 Meg måtte til jord
- Fås med ringterminal eller 10 mm hunstik
Tekniske data
Jordledning | |
Sort | |
Tråd |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Notrax ESD fælles jordledning