Få mere at vide
Notrax ESD fælles jordledning
Artikelnummer. 17711918
Skift visning
Konnektortyper:
Hunstik
Ringforbindelse
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper
17711918 Ringforbindelse
17721918 Hunstik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17711918 Leverandør Notrax Leverandørnr. 052SCG0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.22 DKK
    155.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.75 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.
  • Specialiseret serie af ESD-tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytte medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr
  • Brug dette tilbehør til at forbinde bordarbejdsflade, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordingspunkt
  • Dette skaber en balance mellem alle genstande og personale for at sikre, at statisk elektricitet vil strømme til jorden på en kontrolleret måde
  • Til brug i ESD-arbejdszoner for at beskytte elektrostatisk følsomme komponenter
  • 45 m kabel forbinder håndledsbånd eller bordmåtte til jord
  • Sikrer, at alle dele har samme jordpotentiale
  • Nem at installere, klik den blot på en måtte, sæt spoleledningen til håndledsremmen i og tilslut terminalen til jord
  • Modstand 1 Meg måtte til jord
  • Fås med ringterminal eller 10 mm hunstik
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Jordledning
Materiale Tråd
Konnektortyper Ringforbindelse