Få mere at vide
Ertugliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ertugliflozin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25ClO7/c1-2-28-16-6-3-13(4-7-16)9-14-10-15(5-8-17(14)23)22-20(27)18(25)19(26)21(11-24,30-22)12-29-22/h3-8,10,18-20,24-27H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 436.1289 |