Få mere at vide
Erlotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erlotinib Hydrochloride |
| CAS | 183319-69-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24ClN3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CP-358774 hydrochlorideNSC 718781 hydrochlorideOSI-774 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (14.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | COCCOC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCOC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.9 |
| Vis mere |