Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ergosterol |
| Smeltepunkt | 156 °C til 158 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 250 °C (1,3 Pa) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 06,III,3099 |
| Merck Index | 15, 3716 |
| Vis mere |