Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98%
Artikelnummer. 10381044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381044 100 g Glasflaske 100g
10500591 5 g Glasflaske 5g
10677642 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381044 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 117811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-87-4
Molekylær formel C28H44O
Molekylvægt (g/mol) 396.64
MDL nummer MFCD00003623
InChI nøgle DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
IUPAC navn (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decapentahydro-1H]-cyclopentahydro-1H-en
SMIL CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergosterol
Smeltepunkt 156 °C til 158 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 250 °C (1,3 Pa)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 06,III,3099
Merck Index 15, 3716
Specifik rotationstilstand −120,00 (20,00 °C c=1, CHC13)
Specifik rotation -120
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i benzen, 1g/660 ml alkohol - 1g/45 ml kogende alkohol, 1g/70 ml ether - 1g/39 ml kogende ether, 1g/31 ml kloroform
Formel vægt 396.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystallinske nåle