Få mere at vide
Ergosterol, 96%, kan indeholde op til ca. 6% vand
Artikelnummer. 11486686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486686 100 g 100g
11466686 5 g 5g
11476686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23840.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opbevare koldt | CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396,659 g/mol
Ergosterol kan bruges til at studere funktionen af anti-svampemidler såsom Amphotericin B og dets analoger og til at studere ergosterolbiosyntesevejen i forskellige svampe. Det fungerer som en nyttig indikator for levende svampebiomasse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ergosterol kan bruges til at studere funktionen af anti-svampemidler såsom Amphotericin B og dets analoger og til at studere ergosterolbiosyntesevejen i forskellige svampe. Det fungerer som en nyttig indikator for levende svampebiomasse.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 1 mg/ml ved °25 C), chloroform (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/ml ved °25 C), ethanol (< 1 mg/ml ved 25°°C) og ether (14,29 mg/ml).
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra luft, lys og oxidationsmidler, baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-87-4
Molekylær formel C28H44O
MDL nummer MFCD00003623
InChI nøgle DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ergosterol hydrate
Smeltepunkt 154 °C til 160 °C
Analyseprocentområde 0.96
Assay Procent Noter (tørvægt), forts. op til∼ 6% vand
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,3659
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22 e-trien-3 beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opl. (<1 mg/ml ved 25 °C), chloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C) og ether (14,29 mg/ml).
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (1R,3aR,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-9a,lla-dimet hyl-1H,2H,3H,3aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 396.66
Formel vægt 396,65 (Vandfri)
Procent renhed 96%