Få mere at vide
Ergosterol, 96%, kan indeholde op til ca. 6% vand
Beskrivelse
Ergosterol kan bruges til at studere funktionen af anti-svampemidler såsom Amphotericin B og dets analoger og til at studere ergosterolbiosyntesevejen i forskellige svampe. Det fungerer som en nyttig indikator for levende svampebiomasse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ergosterol kan bruges til at studere funktionen af anti-svampemidler såsom Amphotericin B og dets analoger og til at studere ergosterolbiosyntesevejen i forskellige svampe. Det fungerer som en nyttig indikator for levende svampebiomasse.
Opløselighed
Opløseligt i vand (< 1 mg/ml ved °25 C), chloroform (50 mg/ml), DMSO (< 1 mg/ml ved °25 C), ethanol (< 1 mg/ml ved 25°°C) og ether (14,29 mg/ml).
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra luft, lys og oxidationsmidler, baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ergosterol |
| Smeltepunkt | 154 °C til 160 °C |
| Analyseprocentområde | 0.96 |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), forts. op til≈ 6% vand |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,3659 |
| Synonym | ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (<1 mg/ml ved 25 °C), kloroform (50 mg/ml), DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C) og ether (14,29 mg/ml). |
| SMIL | CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C |
| Vis mere |