Få mere at vide
Abnova™ ERG Split FISH sonde
Artikelnummer. 16093405
Skift visning
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16093405 100μ L 100µL
16003415 200μ L 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16093405 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FS0008.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13005.00 DKK
    12495.87 DKK / 100µL
    Spare 509.13 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Indeholder
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 μL.
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Detektionsmetode Fluorescence
Format Tube
Etiket eller farvestof FITC
Endelig produkttype Probes (Labeled DNA)
Prøvetype Tissue (FFPE)
Mærkningsmål Genomic DNA
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ-hybridisering (celle), fluorescerende in situ-hybridisering (formalin/PFA-fikserede paraffinindlejrede sektioner)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Produkttype ERG Split FISH sonde
Mængde 100μ L