Få mere at vide
Erdafitinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Erdafitinib (JNJ-42756493) is a potent and orally available FGFR family inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erdafitinib |
| CAS | 1346242-81-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H30N6O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | JNJ-42756493 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (139.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1N=CC(C2=NC3=CC(N(C4=CC(OC)=CC(OC)=C4)CCNC(C)C)=CC=C3N=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.54 |
| Vis mere |