Få mere at vide
Ercalcitriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480498 5 mg -
16468038 10 mg 10mg
16463746 25 mg -
16401929 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32350
MedChemExpress Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Ercalcitriol (1α,25-Dihydroxy Vitamin D2) is an active metabolite of vitamin D2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ercalcitriol
CAS 60133-18-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H44O3
Mængde 5 mg
Synonym 1α,25-Dihydroxy Vitamin D2
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.65 mM)
SMIL C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvægt (g/mol) 428.65
Formel vægt 428.65
Procent renhed 95.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism