Få mere at vide
Ercalcidiol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491919
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491919 1 mg 1mg
16470498 5 mg -
16458038 10 mg 10mg
16453746 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491919 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32349
MedChemExpress Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Ercalcidiol is a metabolite of vitamin D2, is regarded as an indicator of vitamin D nutritional status.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ercalcidiol
CAS 21343-40-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H44O2
Mængde 1 mg
Synonym 25-hydroxy Vitamin D2
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.34 mM)
SMIL C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@@H](C(C)(O)C)C)C)CCC/2)[H]
Molekylvægt (g/mol) 412.65
Formel vægt 412.65
Procent renhed 98.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation