Få mere at vide
Erbium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Erbium(III)sulfatoctahydrat bruges som farvestof i glasfremstilling og porcelænsemaljeglasurer. Erbiumsulfat med høj renhed anvendes som dopingmiddel ved fremstilling af optisk fiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium(III) sulfate octahydrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 766.82 (622.70 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |