Få mere at vide
Erastin, MedChemExpress
Description
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Erastin |
| CAS | 571203-78-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H31ClN4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.04 |
| Formel vægt | 547.04 |
| Show More |