Få mere at vide
ER-000444793, MedChemExpress
Beskrivelse
ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ER-000444793 |
| CAS | 792957-74-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H18N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=C(CC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)C(C3=CC=CC=C3N4)=CC4=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.4 |
| Formel vægt | 354.4 |
| Vis mere |