Beskrivelse
- Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
- Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
- Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pyrogen-, ATP- og DNA-free |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Violet |
| Rack farve | Violet |
| Længde (engelsk) | 4,7'' |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 and 2 and DIN EN 868-2 to 10 |
| Rene krav | PCR Clean (ikke-steril) |
| Vis mere |