Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019033 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret
30019033 10μ l PCR Rens Filtreret
30019024 10μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019048 10μ l Steril Ikke-filtreret
30019054 10μ l Steril Filtreret
30019043 50μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019051 50μ l PCR Rens Filtreret
30019037 50μ l Steril Ikke-filtreret
30019028 50μ l Steril Filtreret
30019044 300μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019034 300μ l PCR Rens Filtreret
30019035 300μ l Steril Ikke-filtreret
30019049 300μ l Steril Filtreret
30019032 1.000μ l Ikke steril Ikke-filtreret
30019039 1.000μ l PCR Rens Filtreret
30019027 1.000μ l Steril Ikke-filtreret
30019041 1.000μ l Steril Filtreret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 30019033 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 0030014391
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Fuldstændig integreret pipetteringssystem til automatisering. Fungerer i perfekt kombination med epMotion platform.
  • Specielt designet til brug på epMotion™ 5070, 5073 og 5075 Liquid Handling Workstation
  • Bevægelsespipettespidser, med og uden filtre, udviklet i torsionsbestandige, rene stativer
  • Højpræcisionsfremstilling garanterer en perfekt pasform og ekstremt nøjagtig dispenseringsadfærd
  • Optimeret til simpel automatisk udstødning i Liquid Handling Workstation-opsamlingsbeholderen
  • Kan også integreres i arbejdsstationen som et genopfyldningssystem
  • Pakket i kontamineringsfrie stativer
  • Fås i følgende renhedsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR ren, Steril, PCR ren og Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet PCR Rens
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Æske
Tip stil Standard, Lige
Produkttype Robottips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Uddannet Nej