Få mere at vide
Epsilon-momfluorothrin, MedChemExpress
Beskrivelse
Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epsilon-momfluorothrin |
| CAS | 1065124-65-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19F4NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(C#N)/C)OCC2=C(F)C(F)=C(COC)C(F)=C2F |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.35 |
| Formel vægt | 385.35 |
| Vis mere |