Få mere at vide
Eprotirome, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411059
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16411059 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16411059 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10473
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eprotirome
CAS 355129-15-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17Br2NO5
Mængde 1 mg
Synonym KB2115
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (256.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC(NC1=CC(Br)=C(OC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(Br)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 487.14
Formel vægt 487.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism