Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal Artikelnummer.: 16232401
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16232401 Shop alle Eppendorf produkter
0,1 til 2,5 ml, Rød
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis knap
Violet
missing translation for 'unitSize'
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Artikelnummer. 16232401
Brand: Eppendorf™ 4861000044
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eliminer potentielle fejlrisici, som er forbundet med manuel pipettering, med disse pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ elektroniske pipetter giver præcist justerbare parametre, reproducerbare og nøjagtige resultater. Oplev træthedsfri pipettering og bevar den fulde kontrol over pipetteringen.
  • Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at opsuge og dispensere væskevolumener fra 0,5 μL til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
    • Certifications and Seals of Approval
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Batteritype Li-Ion
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 2,5 ml
Finger stil Ergonomi
Flersproget brugergrænseflade Ja
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Eppendorf™ Xplorer™ elektronisk pipette, enkeltkanal >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis