Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16252401 Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 10 ml
1 til 20 μL
10 til 200μ L
15 til 300 μL
5 til 100 μL
50 til 1000 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
missing translation for 'unitSize'
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16252401
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 4861000736
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Xplorer™ plus elektronisk enkeltkanalpipette med intuitivt operativsystem og design for enkelhed, præcision og reproducerbarhed.
Letter ydeevnen af yderligere intelligente anvendelser, herunder: aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering. Hjælper også med at eliminere forsinkelser på grund af kompliceret programmering og/eller ufleksible processer. Giver præcist justerbare parametre, maksimalt reproducerbare resultater, træthedsfrit arbejde og ensartet, fuld kontrol over pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionel kontakt: Op-og-ned™-princippet
  • Nemt valg af alle funktioner med den praktiske valgskive
  • Arbejd på det sprog, du ønsker
  • Overskueligt arrangeret farvedisplay; ingen undermenuer; hjælpefunktion
  • Innovativ kontakt: Når spidsen skubbes ud, vender stemplet automatisk tilbage til nul-positionen
  • Tænd/sluk-knap: Slukker pipetten under længere perioder med inaktivitet
  • Yderligere anvendelser omfatter aspiration, fortynding, sekventiel dispensering og omvendt pipettering
  • Programmering: Engangsprogrammering af sekvenser for lettere håndtering af komplekse processer
  • Individuel fast volumenindstilling: Den ønskede volumen kan gemmes
  • Adgangskodebeskyttelse: Beskytter programmering og justering
  • Individuel hastighedsindstilling: Indstiller parametre til din individuelle arbejdshastighed
  • Funktion til påmindelse om vedligeholdelse af pipetter, baseret på tid eller hyppighed af brug som ønsket
Pålideligt reproducerbare resultater
  • Spidserne hviler altid i samme position
  • Volumen og hastighed kan justeres præcist og reproducerbart
  • Kan tilpasses dit arbejdsmiljø og dine krav
PhysioCare Concentrator ™
  • Reduceret vægt
  • Forbedret ergonomi
  • Perfekt balance
  • Optimalt vinklet pipettehoved
  • Forbedret visning og skærm i høj opløsning
  • Fjederbelastet spidskegle giver maksimal tæthed
Anvendelser
  • Pipettering af væsker (manuel og automatisk)
  • Dispensering (tidsindstillet og manuel)
  • Pipettering og blanding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Batteritype Lithium-ion
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhed Ja
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 2,5 ml
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Multifunktionsvippe, fjederbelastet spidskegle
Flersproget brugergrænseflade Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt