Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Fast pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15174165 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
500 μl
1000 μL
5000μ L
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid/blå
Lilla
Rød
Model-:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15174165
Brand: Gilson™ FA10023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN L Fixed-pipetterne tilbyder det samme komfortable, lette design som modellerne med variabel volumen, men volumen kan aldrig ved et uheld ændres, hvilket gør dem til et ideelt valg til klinisk diagnostik, kvalitetskontrol og alle rutinemæssige testapplikationer.
  • Forbedret håndtagsdesign til intensive brugere med lavere vægt og større krog.
  • Gradueret dæksel kan justeres af brugere i laboratoriet for tætte og tyktflydende væsker (når den er nulstillet, kan den nye volumen ikke ændres ved et uheld).
  • Den nederste del af trykknappen er farvet i blåt, hvilket gør den let at identificere som en model med fast volumen.
  • For nem adgang til de dele, der kan repareres, er pipetten udstyret med Gilson klip ejektor.
  • 2D identifikationskode for nem sporbarhed.
  • Sporingsfunktionen inkluderer produktets referencenummer, fremstillingsdato, serienummer og nominelt volumen.
  • Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO8655, CE, GLP
Kompatible tips D200, DF100 tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med D-200, DF100 Tip
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- F50L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 50μ l
Til brug med (udstyr) D200, DF100 tip
Inkluderer Plast Clip Ejector
Mængde 1
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Længde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 12,48 tommer.
Bredde (metrisk) 31.7 cm
Højde (engelsk) 1,46 tommer.
Højde (metrisk) 3.7 cm
Vægt (engelsk) 0.47 lb.
Egnet til formålet Certificeret kvalitet