Få mere at vide
Epirubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Cell-permeable anthracycline anti-tumor antibiotic
2037.34 DKK - 6709.06 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 56390-09-1 |
|---|---|
| Molekylær formel | C27H30ClNO11 |
| Molekylvægt (g/mol) | 579.983 |
| MDL nummer | MFCD00941448 |
| InChI nøgle | MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N |
| Synonym | Epiadriamycin |
| PubChem CID | 123134690 |
| IUPAC navn | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
| SMIL | CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15403189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MA |
10mg |
2037.34 DKK
10mg |
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15413189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60411.MC |
100mg |
6709.06 DKK
100mg |
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 56390-09-1 | |
| 579.983 | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| 123134690 | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl |
| C27H30ClNO11 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride |
Tekniske data
| Epirubicin hydrochloride | |
| C27H30ClNO11 | |
| 14,3623 | |
| Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM | |
| CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)CO)O)N)O.Cl | |
| 579.983 | |
| 579.98 |
| 56390-09-1 | |
| MFCD00941448 | |
| Epiadriamycin | |
| MWWSFMDVAYGXBV-DPZLWMTJSA-N | |
| (7S,9S)-7-[(2R,4R,5R)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride | |
| 123134690 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 260-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9295750
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold