Få mere at vide
Epirubicin hydrochlorid
Beskrivelse
Cellepermeabelt anthracyclin anti-tumor anti-tumor anti-anti-anti-tumor
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epirubicin hydrochloride |
| Smeltepunkt | 185°C |
| Farve | Red |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 14,3623 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMSO to 100mM, or in ethanol to 10mM |
| Formel vægt | 579.98 |
| Fysisk form | Solid |