Få mere at vide
Gibco™ EpiLife™ Medium, med 60μ M calcium
Artikelnummer. 11684842 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11684842 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11684842 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. MEPI500CA
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
EpiLife er et sterilt, flydende medium fremstillet med 60 μM calciumchlorid til langvarigt, serumfri kultur af humane epidermale keratinocytter og humane hornhindeepitelceller.
EpiLife er et sterilt, flydende medium fremstillet med 60 μM calciumchlorid til langvarigt, serumfri kultur af humane epidermale keratinocytter og humane hornhindeepitelceller. Dette basale medium kræver tilsætning af et passende væksttilskud før brug. EpiLife Mediet forlænger i høj grad in vitro-levetiden for humane epidermale keratinocytter sammenlignet med andre serumfrie mediesystemer. Dette basale medium er fri for animalsk oprindelse og indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, sporstoffer og uorganiske salte. Den indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. EpiLife Medium er HEPES og bicarbonat bufferet og designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5% CO2 og 95% luft.
For at understøtte pladedannelse og langvarig proliferation af humane keratinocytter EpiLife skal Medium suppleres med udvalgte hormoner og vækstfaktorer. Vi tilbyder et udvalg af væksttilskud til dyrkning af menneskelige keratinocytter. Se venligst Medium-brugerguiden EpiLife for at finde det bedste kosttilskud til dine formål. Kosttilskuddene indeholder alle vækstfaktorer, hormoner og ekstrakter, der er nødvendige for vækst af humane keratinocytter i EpiLife Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri, cGMP
Form Væske
Produkttype EpiLife Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen antibiotika
Produktlinje Kaskadebiologika, EpiLife
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Uorganiske salte Kalcium
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur