Få mere at vide
Gibco™ EpiLife™ Defineret væksttilskud (EDGS)
Artikelnummer. 11667094 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11667094 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11667094 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S0125
 Begrænset vare
På lager
EpiLife™ Defineret væksttilskud (EDGS)
En defineret, steril, koncentreret (100X) opløsning beregnet til brug med EpiLife™ medium til dyrkning af humane epidermale keratinocytter. EDGS er ikke beregnet til brug med Medium 154. EDGS indeholder alle de vækstfaktorer og hormoner, der er nødvendige for væksten af humane epidermale keratinocytter. Hver flaske indeholder den korrekte mængde tilskud til en 500 ml flaske EpiLife™ medium. EDGS indeholder:
  • oprenset bovint serumalbumin
  • oprenset bovin transferrin
  • hydrocortison
  • rekombinant human insulinlignende vækstfaktor type-1 (rhIGF-1)
  • prostaglandin E2 (PGE2)
  • rekombinant human epidermal vækstfaktor (rhEGF) Kvægprodukterne i EDGS er blevet isoleret fra dyr af nordamerikansk oprindelse. Isoleringsprocessen for disse komponenter omfatter trin, der inaktiverer vira. Alle komponenter i EDGS er mere end 95 % rene.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring minus 20 grader C
    Celletype Keratinocytceller
    Koncentration 100 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika, EpiLife
    Mængde 5 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN