Få mere at vide
Gibco™ EpiLife™ CF sæt
Artikelnummer. 11657124 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
11657124 500 ml
1 options
Artikelnummer. 11657124 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. MEPICF500
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
EpiLife™ CF sæt
Et sterilt, flydende medium fremstillet uden calciumchlorid til langsigtet, serumfri dyrkning af humane epidermale keratinocytter og humane corneale epitelceller. Dette basale medium kræver tilsætning af calcium plus et passende tilskud før brug. Calciumchlorid leveres som en separat komponent med hver flaske medium. EpiLife forlænger i høj grad in vitro-levetiden for humane epidermale keratinocytter sammenlignet med andre serumfrie mediesystemer. Dette basalmedie er fri for animalsk oprindelse og indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, vitaminer, andre organiske forbindelser, spormineraler og uorganiske salte. Det indeholder ikke antibiotika, antimykotika, hormoner, vækstfaktorer eller proteiner. EpiLife™ mediet er HEPES- og bikarbonatbuffer og er designet til brug i en inkubator med en atmosfære på 5 % CO2 og 95 % luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Form Væske
Produkttype CF sæt
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen calciumchlorid
Produktlinje Cascade Biologics , EpiLife
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur