missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Epetraborole hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Epetraborole hydrochloride is a novel leucyl-tRNA synthetase (LeuRS) inhibitor, which inhibits protein synthesis by binding to the terminal adenosine ribose (A76) of leucyl-tRNA synthetase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epetraborole hydrochloride |
| CAS | 1234563-16-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H17BClNO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GSK2251052 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (731.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 28 mg/mL (102.37 mM) |
| SMIL | OCCCOC1=C(B(O)O[C@@H]2CN)C2=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.52 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?