Få mere at vide
Epertinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441079
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16441079 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16441079 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107367
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.
Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epertinib
CAS 908305-13-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H27ClFN5O3
Mængde 1 mg
Synonym S-22611
SMIL CC#C/C(C1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1)=N\OC[C@@H]5NCCOC5
Molekylvægt (g/mol) 560.02
Formel vægt 560.02
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease