Få mere at vide
Eperisone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eperisone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-3-15-7-9-16(10-8-15)17(19)14(2)13-18-11-5-4-6-12-18;/h7-10,14H,3-6,11-13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 295.1703 |
| Procent renhed | >95% |