Få mere at vide
Epacadostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491539
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491539 1 g
16486876 100 mg
16460256 2 g
16459297 5 mg
16436748 10 mg
16432827 50 mg
16401786 500 mg
16401196 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16491539 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15689
MedChemExpress Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epacadostat
CAS 1204669-58-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13BrFN7O4S
Mængde 1 g
Synonym INCB 024360
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 438.23
Formel vægt 438.23
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation