Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, Indikatorkvalitet Artikelnummer.: 10349183
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, Indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10349183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
250 g, Glasflaske, 250g
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 10349183
Brand: Thermo Scientific Chemicals 201932500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00005040
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
Smeltepunkt >300,0 °C
Beilstein 19, IV, 2917
Merck Index 15, 3658
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 511 to 519nm
Formel vægt 691.85
Tab ved tørring 10% max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Specifik vægtfylde 1.018
UV-spektrometri Complies
Tæthed 1.0180g/mL
Farve Brun/Rød
Mængde 250 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0458119 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/12/2023 Artikelnummer201932500,201930250,201931000
PartinummerA0451330 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer201932500,201930250,201931000
PartinummerA0449942 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2023 Artikelnummer201932500,201930250,201931000
PartinummerA0395220 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer201932500,201930250,201931000
PartinummerA0414797 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer201932500,201930250,201931000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Eosin Y
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, Indikatorkvalitet >