Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin Y, ren, høj renhed, biologisk farve
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eosin Y |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Navn note | High purity biological stain |
| Farvestofindhold | 90% min. (on dry substance) |
| Beilstein | 19, IV, 2917 |
| Merck Index | 15, 3658 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 691.85 |
| Tab ved tørring | 10% max. |
| Vis mere |