Få mere at vide
EOC317, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476968 10 mg
16443027 50 mg
16437046 100 mg
16429517 5 mg
16410276 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16025
MedChemExpress EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.
EOC317 (ACTB-1003) is an oral kinase inhibitor with IC50s of 6, 2 and 4 nM for FGFR1, VEGFR2 and Tie-2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EOC317
CAS 939805-30-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H26F5N7O3
Mængde 10 mg
Synonym ACTB-1003
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (59.17 mM)
SMIL O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=NN4C(CN5CCOCC5)=C3COC)C=C2F
Molekylvægt (g/mol) 591.53
Formel vægt 591.53
Procent renhed 98.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease