Få mere at vide
Enzalutamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Enzalutamide (MDV3100) is an androgen receptor (AR) antagonist with an IC50 of 36 nM in LNCaP prostate cells. Enzalutamide is an autophagy activator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enzalutamide |
| CAS | 915087-33-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H16F4N4O2S |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | MDV3100 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.66 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.22 mM) |
| SMIL | S=C(N(C(C1(C)C)=O)C2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)N1C3=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.44 |
| Vis mere |