Få mere at vide
IBA Lifesciences pENTRY-IBA51 vektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603748 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
5μ g
Pakningsstørrelse:
5µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15603748 5μ g 5µg
1 options
Artikelnummer. 15603748 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 54091001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IBA Lifesciences GmbH Entry Vector pENTRY-IBA51 er påkrævet for at generere donor-vektorer til efterfølgende Destination Vector-generering.
  • StarGate Entry Vector er designet til at indsætte PCR-produktet af et bestemt gen af interesse (GOI) for at generere en donor-vektor.
  • StarGate kloning via pENTRY-IBA vektoren giver et værktøj til systematisk og hurtig screening af de bedste arbejdsekspressionsbetingelser for en bestemt GOI, hvor intet er kendt fra litteraturen.
  • Efter indledende pENTRY-kloning kan GOI'en i den resulterende donorvektor nemt overføres ved en simpel et-rørsreaktion til et væld af ekspressionsvektorer (acceptorvektorer), der giver forskellige funktioner.
Tekniske data
Markør Gene Kanamycin
Produkttype Kloningsvektor
Indhold og opbevaring Anbefalet: °2 C til °8 C til hyppig brug, -°20 C til langtidsopbevaring
Protein tag Umærket
Koncentration 250 ng/μ L
Mængde 5μ g
Vektor pENTRY-IBA51