Få mere at vide
Entecavir monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Entecavir monohydrate |
| CAS | 209216-23-9 |
| Smeltepunkt | 259,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C12H15N5O3·H20 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | entecavir hydrate, entecavir monohydrate, baraclude tn, entecavir usan, entecavir hydrate jan, baraclude, 9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylenecyclopentyl guanine monohydrate, entecavir inn, 2-amino-9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidenecyclopentyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one-water 1/1 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,24 g/100 ml. Andre opløseligheder: opløselige i dmf, methanol |
| Vis mere |