Få mere at vide
ent-Efavirenz, TRC
Artikelnummer. 30369367
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30369367 2.5 mg 2.5mg
30369138 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30369367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE4250052.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154801-74-8
Molekylær formel C14 H9 Cl F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 315.68
IUPAC navn (4R)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
SMIL FC(F)(F)[C@@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ent Efavirenz
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m1/s1
Formel vægt 315.0274