Få mere at vide
(-)-Enitociclib, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-Enitociclib ((-)-BAY-1251152) is an enanthiomer of BAY-1251152 with rotation (-). BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Enitociclib |
| CAS | 1610358-59-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18F2N4O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (-)-BAY-1251152 (-)-VIP152 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 22 mg/mL (54.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O.[Rotation(-)] |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.43 |
| Vis mere |