Få mere at vide
(±)-Enitociclib, MedChemExpress
Beskrivelse
(±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Enitociclib |
| CAS | 1610358-53-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18F2N4O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (±)-BAY-1251152 (±)-VIP152 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (123.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.43 |
| Vis mere |