missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Enecadin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16430509
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16430509 1 mg
16415527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16430509 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100119
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.

Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Enecadin
CAS 259525-01-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28FN3O
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.88 mM)
SMIL CC1=NC(OCCCCCN2CCCCC2)=CC(C3=CC=C(F)C=C3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 357.46
Formel vægt 357.46
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.