missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Endovion, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482936
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482936 25 mg -
16470417 50 mg -
16426767 5 mg -
16415046 100 mg 100mg
16404068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482936 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY105917

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Endovion (NS3728) is a pharmacological anion channel inhibitor (like chloride channel) and the specific VRAC/VSOAC blocker. Endovion (NS3728) is also an Anoctamin-1 (ANO 1) channel inhibitor.

Endovion (NS3728) is a pharmacological anion channel inhibitor (like chloride channel) and the specific VRAC/VSOAC blocker. Endovion (NS3728) is also an Anoctamin-1 (ANO 1) channel inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Endovion
CAS 265646-85-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H9BrF6N6O
Mængde 25 mg
Synonym NS3728
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (252.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL FC(F)(F)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(NC2=C(C3=NN=NN3)C=C(Br)C=C2)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 495.18
Formel vægt 495.18
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.