Få mere at vide
Encorafenib, MedChemExpress
Beskrivelse
Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Encorafenib |
| CAS | 1269440-17-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H27ClFN7O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | LGX818 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (92.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC)N[C@@H](C)CNC1=NC=CC(C2=CN(C(C)C)N=C2C3=CC(Cl)=CC(NS(=O)(C)=O)=C3F)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.01 |
| Vis mere |