missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Emtricitabine Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30134986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134986 100 mg
30003288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE525035100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1238210-10-0
Molekylær formel C8 H8 F N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 261.23
Synonym 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R,5S)-, (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid, (2R,5S)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
IUPAC navn (2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Emtricitabine Carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8FN3O4S/c9-3-1-12(8(15)11-5(3)10)4-2-17-7(16-4)6(13)14/h1,4,7H,2H2,(H,13,14)(H2,10,11,15)/t4-,7+/m0/s1
Formel vægt 261.022
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.